Få mere at vide
Tragtstativ
Artikelnummer. 12926796
Skift visning
Materiale:
Hårdttræ
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
12926796 Hårdttræ Hver
1 options
Artikelnummer. 12926796 Leverandør S Murray SAMCO Leverandørnr. L327/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00 DKK
    252.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 52.05 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Hårdttræ, med udskiftelige komponenter
Hårdttræ, med udskiftelige komponenter. Base er 205 mm x 110 mm (enkelt) og 290 mm x 110 mm (dobbelt). Stængerne er 460 mm x 16 mm (dia). Buretteklemmer har forede kæber og tragtholdere er slidsede; alle er udstyret med en plastskrue og gummifødder på bunden.
Tekniske data
Materiale Hårdttræ
Diameter (metrisk) åbning 460 mm
Produkttype Tragtstativ