Få mere at vide
Buerkle™ Tragt, rustfrit stål
Artikelnummer. p-7161110 Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
60 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diameter (metrisk) stilk:
8 mm
12 mm
20 mm
Artikelnummer. 16329571
Brand: Buerkle™ 96040001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tragten i rustfrit stål kan bruges til let at hælde og overføre fritflydende pulvere, væsker og let tyktflydende medier. Den robuste tragt i rustfrit stål kan bruges i en lang række applikationer.
  • For nemt at hælde og overføre fritflydende pulvere, væsker og let tyktflydende medier
  • Rustfrit stål AISI 304 (1.4301)
  • En luftkanal på afgangsrøret sikrer et komplet, uhindret flow
  • Afhængigt af diameteren er dette hældehjælpemiddel velegnet til dispensering, fra små mængder i laboratorier til store mængder i industrien
  • Større versioner af tragten har et håndtag for at sikre nem håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 60 mm
Diameter (metrisk) stilk 8 mm
Materiale Rustfrit stål
Certificeringer/compliance Materialecertifikat
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Sølv
Oversigt Tragt
Til brug med (applikation) Fritflydende pulvere, væsker og let tyktflydende medier
Inkluderer 1 Tragt
Mængde 1
Diameter (engelsk) Top 2,36 tommer.
Produkttype Tragt