Få mere at vide
Buerkle™ Tragt, rustfrit stål
Artikelnummer. 16349571 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
60 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diameter (metrisk) stilk:
8 mm
20 mm
12 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Diameter (metrisk) stilk
16349571 150 mm 12 mm
16329571 60 mm 8 mm
16339571 100 mm 12 mm
16329581 300 mm 20 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16349571 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 96040005
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tragten i rustfrit stål kan bruges til let at hælde og overføre fritflydende pulvere, væsker og let tyktflydende medier. Den robuste tragt i rustfrit stål kan bruges i en lang række applikationer.
  • For nemt at hælde og overføre fritflydende pulvere, væsker og let tyktflydende medier
  • Rustfrit stål AISI 304 (1.4301)
  • En luftkanal på afgangsrøret sikrer et komplet, uhindret flow
  • Afhængigt af diameteren er dette hældehjælpemiddel velegnet til dispensering, fra små mængder i laboratorier til store mængder i industrien
  • Større versioner af tragten har et håndtag for at sikre nem håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diameter (metrisk) Øverst 150 mm
Diameter (metrisk) stilk 12 mm
Materiale Rustfrit stål
Certificeringer/compliance Materialecertifikat
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Sølv
Oversigt Tragt
Til brug med (applikation) Fritflydende pulvere, væsker og let tyktflydende medier
Inkluderer 1 Tragt
Mængde 1
Diameter (engelsk) Top 5,91 tommer.
Produkttype Tragt
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.