Få mere at vide
Buerkle™ Tragt, rustfrit stål
Artikelnummer. 16339571 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
60 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diameter (metrisk) stilk:
12 mm
8 mm
20 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Diameter (metrisk) stilk
16339571 100 mm 12 mm
16329571 60 mm 8 mm
16349571 150 mm 12 mm
16329581 300 mm 20 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16339571 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 96040003
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Tragten i rustfrit stål kan bruges til let at hælde og overføre fritflydende pulvere, væsker og let tyktflydende medier. Den robuste tragt i rustfrit stål kan bruges i en lang række applikationer.
  • For nemt at hælde og overføre fritflydende pulvere, væsker og let tyktflydende medier
  • Rustfrit stål AISI 304 (1.4301)
  • En luftkanal på afgangsrøret sikrer et komplet, uhindret flow
  • Afhængigt af diameteren er dette hældehjælpemiddel velegnet til dispensering, fra små mængder i laboratorier til store mængder i industrien
  • Større versioner af tragten har et håndtag for at sikre nem håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 100 mm
Diameter (metrisk) stilk 12 mm
Materiale Rustfrit stål
Certificeringer/compliance Materialecertifikat
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Sølv
Oversigt Tragt
Til brug med (applikation) Fritflydende pulvere, væsker og let tyktflydende medier
Inkluderer 1 Tragt
Mængde 1
Diameter (engelsk) Top 3,94 tommer
Produkttype Tragt