Beskrivelse
- For nemt at hælde og overføre fritflydende pulvere, væsker og let tyktflydende medier
- Rustfrit stål AISI 304 (1.4301)
- En luftkanal på afgangsrøret sikrer et komplet, uhindret flow
- Afhængigt af diameteren er dette hældehjælpemiddel velegnet til dispensering, fra små mængder i laboratorier til store mængder i industrien
- Større versioner af tragten har et håndtag for at sikre nem håndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 300 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 20 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Certificeringer/compliance | Materialecertifikat |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Sølv |
| Oversigt | Tragt |
| Til brug med (applikation) | Fritflydende pulvere, væsker og let tyktflydende medier |
| Inkluderer | 1 Tragt |
| Mængde | 1 |
| Vis mere |