Få mere at vide
BRAND™ Tragtholder
Artikelnummer. 10768431 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Stillinger:
1
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Stillinger Pakningsstørrelse
10768431 1 Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 10768431 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 148500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.00 DKK
    555.98 DKK / Pakke med 5
    Spare 6.02 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tragtholder designet til at holde en tragt.
  • Velegnet til at understøtte 1 eller 2 tragte med en ydre topdiameter på 50 til 120 mm
  • Monteres nemt på støttestænger med en udvendig diameter på 8 til 14 mm med en låsemøtrik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder Tragt (1)
Materiale Polypropylen
Stillinger 1
Til brug med (udstyr) Tragt
Produkttype Tragtholder