Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedstragt 'ARNOLD' med kugle og låg, V2.0, HDPE-EC
Artikelnummer. 17298860 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
B83
GL45
R2
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Inkluderer:
Splash Guard, 2 x aftagelige sigter, jordkabel
Splash Guard, Sieve, Jordkabel, Kugleventil, Lanse
Splash guard, sigte, jordingskabel
Sprøjteskærm, sigte, jordkabel, kugleventil
Til brug med (udstyr):
Bortskaffelsesbeholdere
Højstrømsløsningssystem
Pakningsstørrelse:
Hver
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Inkluderer Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
17298860 S60/61 Splash guard, sigte, jordingskabel Bortskaffelsesbeholdere -
17142235 B83 Splash Guard, Sieve, Jordkabel, Kugleventil, Lanse Bortskaffelsesbeholdere -
17192225 GL45 Splash Guard, Sieve, Jordkabel, Kugleventil, Lanse Bortskaffelsesbeholdere -
17465053 GL45 Splash Guard, Sieve, Jordkabel, Kugleventil, Lanse Højstrømsløsningssystem -
17288860 GL45 Splash Guard, 2 x aftagelige sigter, jordkabel Bortskaffelsesbeholdere -
17102245 GL45 Sprøjteskærm, sigte, jordkabel, kugleventil Bortskaffelsesbeholdere -
17172235 R2 Sprøjteskærm, sigte, jordkabel, kugleventil Bortskaffelsesbeholdere -
17162235 S50 Splash Guard, Sieve, Jordkabel, Kugleventil, Lanse Bortskaffelsesbeholdere -
17112235 S51 Splash Guard, Sieve, Jordkabel, Kugleventil, Lanse Bortskaffelsesbeholdere Hver
17122235 S55 Splash Guard, Sieve, Jordkabel, Kugleventil, Lanse Bortskaffelsesbeholdere -
17182225 S60/61 Splash Guard, Sieve, Jordkabel, Kugleventil, Lanse Bortskaffelsesbeholdere -
17132235 S65 Splash Guard, Sieve, Jordkabel, Kugleventil, Lanse Bortskaffelsesbeholdere -
17152235 S70/71 Splash Guard, Sieve, Jordkabel, Kugleventil, Lanse Bortskaffelsesbeholdere -
17102235 S90 Splash Guard, Sieve, Jordkabel, Kugleventil, Lanse Bortskaffelsesbeholdere -
17192235 S95 Splash Guard, Sieve, Jordkabel, Kugleventil, Lanse Bortskaffelsesbeholdere Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17298860 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 317634
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00 DKK
    1393.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 126.25 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den stærke og elektrisk ledende sikkerhedstragt ARNOLD V2.0 med låg og kugle opfylder de højeste krav til sikker bortskaffelse af farligt flydende affald på grund af dens kombination af to uafhængige sikkerhedsmekanismer.
Sikkerhedstragten ARNOLD V2.0 med låg og kugleventil fås til forskellige beholdergevind. For at kunne producere på en miljøvenlig og økonomisk måde, leverer vi individuelle varianter med en gevindadapter, som ikke har indflydelse på tragtens funktionalitet eller sikkerhed.
  • To sikkerhedsfunktioner består af en kugle integreret i tragtbassinet og en tætningsring indbygget i tragtens hængslede låg, som forhindrer udslip af giftige eller eksplosive gasser
  • Elektrisk ledende HDPE-materiale med jordforbindelse for at forhindre flyvende gnister
  • Hængslet låg med tætningsring til lukning, når tragten ikke er i brug
  • Optimeret sigte til opsamling af større partikler og til deponering af laboratorieflasker
  • Forbedret stænkskærm med integrerede luftkanaler for at forhindre bobledannelse
  • Kugleventil med automatisk åbningsmekanisme under påfyldning
  • Individuelt afkortelig sikkerhedslanse til ren dræning af flydende affald
  • Alle hovedkomponenter er aftagelige for nem rengøring
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 200 mm (tragt)
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Materiale HDPE-EC
Højde (metrisk) 210 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Sort
Til brug med (applikation) Sikker bortskaffelse af flydende og brandfarligt affald
Til brug med (udstyr) Bortskaffelsesbeholdere
Inkluderer Splash guard, sigte, jordingskabel
Trådstørrelse (metrisk) S60/61
Produkttype Sikkerhedstragt med hængslet låg