Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedstragt 'ARNOLD' med kugle og låg, V2.0, HDPE-EC
Den stærke og elektrisk ledende sikkerhedstragt ARNOLD V2.0 med låg og kugle opfylder de højeste krav til sikker bortskaffelse af farligt flydende affald på grund af dens kombination af to uafhængige sikkerhedsmekanismer.
Brand: SCAT™ 317630
Beskrivelse
Sikkerhedstragten ARNOLD V2.0 med låg og kugleventil fås til forskellige beholdergevind. For at kunne producere på en miljøvenlig og økonomisk måde, leverer vi individuelle varianter med en gevindadapter, som ikke har indflydelse på tragtens funktionalitet eller sikkerhed.
- To sikkerhedsfunktioner består af en kugle integreret i tragtbassinet og en tætningsring indbygget i tragtens hængslede låg, som forhindrer udslip af giftige eller eksplosive gasser
- Elektrisk ledende HDPE-materiale med jordforbindelse for at forhindre flyvende gnister
- Hængslet låg med tætningsring til lukning, når tragten ikke er i brug
- Optimeret sigte til opsamling af større partikler og til deponering af laboratorieflasker
- Forbedret stænkskærm med integrerede luftkanaler for at forhindre bobledannelse
- Kugleventil med automatisk åbningsmekanisme under påfyldning
- Individuelt afkortelig sikkerhedslanse til ren dræning af flydende affald
- Alle hovedkomponenter er aftagelige for nem rengøring
Tekniske data
200 mm (tragt) | |
Sort | |
Bortskaffelsesbeholdere | |
R2 | |
Sikkerhedstragt |
HDPE-EC | |
Sikker bortskaffelse af flydende og brandfarligt affald | |
Stænkbeskyttelse, aftagelig si, jordforbindelseskabel, låg, kugleventil | |
7,9 tommer (Tragt) |