Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedstragt 'ARNOLD' med kugle og låg, V2.0
Shop alle SCAT Europe produkter
Trådstørrelse (metrisk):
B53
B83
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Sikkerhedstragten ARNOLD V2.0 med låg og kugleventil fås til forskellige beholdergevind. For at kunne producere på en miljøvenlig og økonomisk måde, leverer vi individuelle varianter med en gevindadapter, som ikke har indflydelse på tragtens funktionalitet eller sikkerhed.
- To sikkerhedsfunktioner består af en kugle integreret i tragtbassinet og en tætningsring indbygget i tragtens hængslede låg, som forhindrer udslip af giftige eller eksplosive gasser
- Fremstillet af højkvalitets HDPE-materiale for maksimal stabilitet og holdbarhed
- Hængslet låg med tætningsring til lukning, når tragten ikke er i brug
- Optimeret sigte til fangst af større partikler og til deponering af laboratorieflasker
- Forbedret stænkskærm med integrerede luftkanaler for at forhindre bobledannelse
- Kugleventil med automatisk åbningsmekanisme under påfyldning
- Individuelt afkortelig sikkerhedslanse til ren dræning af flydende affald
- Alle væsentlige komponenter er aftagelige for nem rengøring
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 200 mm (tragt) |
| Kapacitet (metrisk) | 1500 mL |
| Materiale | HDPE |
| Højde (metrisk) | 210 cm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blå, hvid |
| Til brug med (applikation) | Sikker bortskaffelse af flydende og flygtigt affald |
| Til brug med (udstyr) | Bortskaffelsesbeholdere |
| Inkluderer | Lance (220 mm), låg, kugleventil, stænkskærm, aftagelig si |
| Trådstørrelse (metrisk) | S50 |
| Vis mere |