Få mere at vide
SCAT™ Tragt ARNOLD, kugleventil
Artikelnummer. 17152245 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
B53
B83
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
17152245 S55 -
17182235 B53 -
17172245 B83 -
17122245 GL45 -
17192245 S50 Hver
17142245 S51 Hver
17112245 S60/61 -
17162245 S65 -
17182245 S70/71 -
17132245 S90 -
31454223 S95 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17152245 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 317645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 DKK
    1166.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 93.49 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Den stærke sikkerhedstragt ARNOLD V2.0 med låg og kugle opfylder de højeste krav til sikker bortskaffelse af farligt flydende affald på grund af dens kombination af to uafhængige sikkerhedsmekanismer.
Sikkerhedstragten ARNOLD V2.0 med låg og kugleventil fås til forskellige beholdergevind. For at kunne producere på en miljøvenlig og økonomisk måde, leverer vi individuelle varianter med en gevindadapter, som ikke har indflydelse på tragtens funktionalitet eller sikkerhed.
  • To sikkerhedsfunktioner består af en kugle integreret i tragtbassinet og en tætningsring indbygget i tragtens hængslede låg, som forhindrer udslip af giftige eller eksplosive gasser
  • Fremstillet af højkvalitets HDPE-materiale for maksimal stabilitet og holdbarhed
  • Hængslet låg med tætningsring til lukning, når tragten ikke er i brug
  • Optimeret sigte til fangst af større partikler og til deponering af laboratorieflasker
  • Forbedret stænkskærm med integrerede luftkanaler for at forhindre bobledannelse
  • Kugleventil med automatisk åbningsmekanisme under påfyldning
  • Individuelt afkortelig sikkerhedslanse til ren dræning af flydende affald
  • Alle væsentlige komponenter er aftagelige for nem rengøring
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 200 mm (tragt)
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Materiale HDPE
Højde (metrisk) 210 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå, hvid
Til brug med (applikation) Sikker bortskaffelse af flydende og flygtigt affald
Til brug med (udstyr) Bortskaffelsesbeholdere
Inkluderer Lance (220 mm), låg, kugleventil, stænkskærm, aftagelig si
Trådstørrelse (metrisk) S55
Produkttype Sikkerhedstragt