Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedstragt 'ARNOLD' med kugle og låg, V2.0
Artikelnummer. 17142245 Shop alle SCAT Europe produkter
Trådstørrelse (metrisk):
B53
B83
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17142245
Brand: SCAT™ 317644
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den stærke sikkerhedstragt ARNOLD V2.0 med låg og kugle opfylder de højeste krav til sikker bortskaffelse af farligt flydende affald på grund af dens kombination af to uafhængige sikkerhedsmekanismer.
Sikkerhedstragten ARNOLD V2.0 med låg og kugleventil fås til forskellige beholdergevind. For at kunne producere på en miljøvenlig og økonomisk måde, leverer vi individuelle varianter med en gevindadapter, som ikke har indflydelse på tragtens funktionalitet eller sikkerhed.
  • To sikkerhedsfunktioner består af en kugle integreret i tragtbassinet og en tætningsring indbygget i tragtens hængslede låg, som forhindrer udslip af giftige eller eksplosive gasser
  • Fremstillet af højkvalitets HDPE-materiale for maksimal stabilitet og holdbarhed
  • Hængslet låg med tætningsring til lukning, når tragten ikke er i brug
  • Optimeret sigte til fangst af større partikler og til deponering af laboratorieflasker
  • Forbedret stænkskærm med integrerede luftkanaler for at forhindre bobledannelse
  • Kugleventil med automatisk åbningsmekanisme under påfyldning
  • Individuelt afkortelig sikkerhedslanse til ren dræning af flydende affald
  • Alle væsentlige komponenter er aftagelige for nem rengøring
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 200 mm (tragt)
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Materiale HDPE
Højde (metrisk) 210 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå, hvid
Til brug med (applikation) Sikker bortskaffelse af flydende og flygtigt affald
Til brug med (udstyr) Bortskaffelsesbeholdere
Inkluderer Lance (220 mm), låg, kugleventil, stænkskærm, aftagelig si
Trådstørrelse (metrisk) S51
Produkttype Sikkerhedstragt