Få mere at vide
SCAT™ GL45-adapter til tragt
Artikelnummer. 17893510 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
S60, GL45
Artikelnummer. Lukkestørrelse
17893510 S60, GL45
1 options
Artikelnummer. 17893510 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 107889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1975.00 DKK
    1810.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 164.67 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Robust SCAT™ 'ARNOLD' Sikkerhedstragte med adaptere og mekaniske niveaukontroller til brug på forskellige tromler med forskellige gevindtyper. Fås også i elektrisk dissipative varianter til sikker bortskaffelse af eksplosivt flydende affald.
  • Sikkerhedstragte baseret på SCAT™ 'ARNOLD' tragtserie
  • Brugsklare sæt bestående af sikkerhedstragte og tøndeadaptere
  • Fremstillet af højkvalitets plastik til holdbar og langvarig brug
  • Adaptere kan kombineres med alle GL45 sikkerhedstragte i serierne 'ARNOLD' og 'MARCO'
  • Fås til alle almindelige trådtyper og størrelser
  • Fås også i elektrisk ledende materiale til farlige områder
Tekniske data
Lukkestørrelse S60, GL45
Kapacitet (metrisk) 200 L
Kapacitet (engelsk) 52,8 gal.
Inkluderer Adapter, mekanisk niveaukontrol
Til brug med (udstyr) SCAT ARNOLD Tragt
Materiale HDPE-EC
Produkttype Tragtadapter