Få mere at vide
Kimble™ Glastragt
Beskrivelse
- Vægt: 0,8 kg
- Klart glas
- Gradueret for nøjagtig måling
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 25mm |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Materiale | Glas |
| Produkttype | Tragt |