Få mere at vide
Fungisterol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fungisterol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H48O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h10,18-22,24-26,29H,7-9,11-17H2,1-6H3/t19-,20+,21+,22-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1 |
| Formel vægt | 400.3705 |
| Procent renhed | >95% |