Få mere at vide
Fumonisiner B1 og B2 blanding 50 μg/ml i acetonitril/vand, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fumonisin B1∣Fumonisin B2 |
| CAS | 116355-83-0, 116355-84-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fumonisin B1∣Fumonisin B2 |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Løsningstype | Blanding |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitril/Vand |
| Industry Type | Miljøtest |
| Mængde | 5 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Fumonisin B1 50 μg/mL∣Fumonisin B2 50 μg/mL |