Få mere at vide
Fumonisiner B1 og B2 blanding 50 μg/ml i acetonitril/vand, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317928
Skift visning
Mængde:
1 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30317928 1 ml 1ml
30328239 5 ml 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30317928 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA30000003WL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fumonisin B1∣Fumonisin B2
CAS 116355-83-0, 116355-84-1
Analyt- eller komponentnavne Fumonisin B1∣Fumonisin B2
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO 9001
Løsningstype Mixture
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Water
Industry Type Environmental Testing
Mængde 1 ml