Få mere at vide
Fumonisin B3 (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fumonisin B3 |
| CAS | 1422359-85-0 |
| Molekylær formel | C34 H59 N O14 |
| Mængde | 0.1 mg |
| Synonym | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 1,1'-[(1S,2R)-1-[(2S,4R,11S,12S)-12-amino-4,11-dihydroxy-2-methyltridecyl]-2-[(1R)-1-methylpentyl]-1,2-ethanediyl] ester, (2R,2'R)-, FB3, Fumonisin B3 |
| InChI formel | InChI=1S/C34H59NO14/c1-5-6-11-21(3)32(49-31(43)19-24(34(46)47)17-29(40)41)27(48-30(42)18-23(33(44)45)16-28(38)39)15-20(2)14-25(36)12-9-7-8-10-13-26(37)22(4)35/h20-27,32,36-37H,5-19,35H2,1-4H3,(H,38,39)(H,40,41)(H,44,45)(H,46,47)/t20-,21+,22-,23+,24+,25+,26-,27-,32+/m0/s1 |
| SMIL | CCCC[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O)[C@H](C[C@@H](C)C[C@H](O)CCCCCC[C@H](O)[C@H](C)N)OC(=O)C[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-[2-[(5R,6R,7S,9S,11R,18S,19S)-19-amino-6-[(3R)-3,4-dicarboxybutanoyl]oxy-11,18-dihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl]oxy-2-oxoethyl]butanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 705.83 |
| Formel vægt | 705.3936 |