Få mere at vide
Fumonisin B3 50 μg/mL in Acetonitrile/Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324682
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30324682 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30324682 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13955910WL50
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml
Koncentration 50 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 9001
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Water