Få mere at vide
Fumonisin B2, 96+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10440931 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10440931 1 mg 1mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10440931 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 328260010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Fumonisin B2, CAS # 116355-84-1, er en diester af tricarballylsyre og er isoleret fra Fusarium.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Fumonisin B2 er et fumonisin mykotoksin produceret af svampen Fusarium
  • Fumonisin B2 er en strukturel analog af fumonisin B1, men den er mere cytotoksisk end B1 og kan hæmme sphinganin-N-acetyltransferase (ceramidsyntase)
Applikationer
  • In vitro og in vivo undersøgelser har vist, at Fumonisin B2 kan inducere apoptose
  • Det kan hæmme de novo sphingolipid biosyntese
  • Det betragtes også som en Aspergillus-metabolit
  • Det viser cytotoksicitet mod et panel af syv rotte-hepatomcellelinjer og MDCK-cellelinje
  • Det inducerer hepatocytknudedannelse, en markør for kræftinitiering, hos rotter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fumonisin B2
CAS 116355-84-1
Analyseprocentområde 96+%
Molekylær formel C34H59NO14·3H2O
Mængde 1 mg
Synonym fumonisin b2, 2r,2'r-1,2,3-propanetricarboxylic acid 1,1'-1s,2r-1-2s,9r,11s,12s-12-amino-4,9,11-trihydroxy-2-methyltridecyl-2-1r-1-methylpentyl-1,2-ethanediyl ester, 2s-2-2-5r,6r,7s,9s,16r,18s,19s-19-amino-6-3r-3,4-dicarboxybutanoyl oxy-16,18-dihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl oxy-2-oxoethyl butanedioic acid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i methanol
InChI nøgle UXDPXZQHTDAXOZ-FWPUDPCBSA-N
SMIL CCCCC(C)C(C(CC(C)CCCCCCC(CC(C(C)N)O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-[2-[(5R,6R,7S,9S,16R,18S,19S)-19-amino-6-[(3R)-3,4-dicarboxybutanoyl]oxy-16,18-dihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl]oxy-2-oxoethyl]butansyre
Molekylvægt (g/mol) 759.9
PubChem CID 71317007
Formel vægt 759.9
Procent renhed 96+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fumonisin B2
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.