Få mere at vide
Fumonisin B1, 96%
Artikelnummer. 10667694 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10667694 5 mg 5mg
10741361 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10667694 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 328250050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Fumonisin, CAS # 116355-83-0, også kendt som Macrofusin, er et cellepermeabelt mykotoksin, der hæmmer sfingosin-N-acetyl transferase. | CAS: 116355-83-0 | C34H59NR.15 | 721,8 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Fumonisin er en svampemetabolit, der er et cellegennemtrængeligt mykotoksin, der kan standse sphingolipidbiosyntesen ved at hæmme sphingosin N-acetyltransferase
Applikationer
•Det kan kraftigt hæmme sphingosin N-acyltransferase (ceramidsyntase), hvilket forårsager en ophobning af sphingoidbaser
•Det er også en protein serin og threonin phosphatase hæmmer
•Det kan selektivt hæmme sphingomyelin biosyntese i neuronale celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116355-83-0
Molekylær formel C34H59NO15
Molekylvægt (g/mol) 721.8
MDL nummer MFCD00133349
InChI nøgle UVBUBMSSQKOIBE-UWCNXKJPSA-N
Synonym macrofusine, fumonisin b1, 2r,2'r-1,2,3-propanetricarboxylic acid 1,1'-1s,2r-1-2s,4r,9r,11s,12s-12-amino-4,9,11-trihydroxy-2-methyltridecyl-2-1r-1-methylpentyl-1,2-ethanediyl ester, 2s-2-2-5r,6r,7s,9s,11r,16r,18s,19s-19-amino-6-3r-3,4-dicarboxybutanoyl oxy-11,16,18-trihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl oxy-2-oxoethyl butanedioic acid
PubChem CID 16760030
IUPAC navn (2S)-2-[2-[(5R,6R,7S,9S,11R,16R,18S,19S)-19-amino-6-[(3R)-3,4-dicarboxybutanoyl]oxy-11,16,18-trihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-dimethylicosan-7-diooxylsyre]-but-2-diooxylsyre]
SMIL CCCCC(C)C(C(CC(C)CC(CCCCC(CC(C(C)N)O)O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fumonisin B1
Farve Tan til hvid
Elementær analyse 55,00 til 58,00 % C, 1,60 til 2,20 % N
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Mængde 5 mg
Merck Index 15, 4318
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, acetonitril
Formel vægt 721.8
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fumonisin B1
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.