Få mere at vide
Fumitremorgin C, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449905
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
250 μg
Pakningsstørrelse:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16449905 250 μg -
16412589 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16449905 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2143
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Fumitremorgin C is a potent and selective ABCG2/BRCP inhibitor.
Fumitremorgin C is a potent and selective ABCG2/BRCP inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fumitremorgin C
CAS 118974-02-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H25N3O3
Mængde 250 μg
Synonym 12α-Fumitremorgin C
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (131.77 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@]1([H])CC2=C([C@H](/C=C(C)\C)N13)NC4=C2C=CC(OC)=C4)N5[C@](CCC5)([H])C3=O
Molekylvægt (g/mol) 379.45
Formel vægt 379.45
Procent renhed 98.26%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death