Beskrivelse
- Korrosionsbestandige laboratorierammer, stænger og konnektorer fås i premium rustfrit stål, der tilbyder høj kemisk resistens og holdbarhed. Aluminium giver pålidelig styrke ved en lettere vægt.
- Laboratorielifte tilbyder praktiske justerbare løfteplatforme med enestående styrke og holdbarhed til at holde små laboratorieudstyr såsom glasvarer, varmeplader og vandbade i forskellige højder.
- Forenkle laboratorieopsætningen! Tretten laboratorierammesæt er tilgængelige med fire designet til at passe i stinkskabe. Byg dit eget støttesystem ved at vælge mellem et bredt udvalg af stænger, baser og konnektorer.
- Pålidelige stik sikrer stænger og klemmer, så de opfylder dine krav, og fem unikke holdere i forskellige størrelser og materialer kan rumme forskellige stænger.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Lab Frame Kit |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Oversigt | Klemme, Labramme Stinkskab, CLR-FHOODSL |
| Højde (metrisk) | 914 mm |
| Højde (engelsk) | 36,00 tommer. |
| Længde (engelsk) | 12.00 tommer. |
| Længde (metrisk) | 305 mm |
| Størrelse | 305 x 1575 x 914 mm (LxBxH) |
| Bredde (engelsk) | 62,00 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 1575 mm |