Få mere at vide
Fumarylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fumaryl Chloride |
| CAS | 627-63-4 |
| Molekylær formel | C4H2Cl2O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (2E)-2-Butenedioyl Dichloride, Fumaric acid chloride, Fumaric Acid Dichloride, Fumaric Dichloride, Fumaroyl Dichloride, Fumaryl Chloride, Fumaryl Dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2Cl2O2/c5-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H/b2-1+ |
| SMIL | ClC(=O)\C=C\C(=O)Cl |
| IUPAC navn | (E)-men-2-enedioyldichlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.96 |
| Formel vægt | 151.9432 |