Få mere at vide
Fumaryl chloride, 95%
Artikelnummer. p-7021980
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11491908
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14540.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 627-63-4 | C4H2Cl2O2 | 152.958 g/mol
Fumarylchlorid blev anvendt til fremstilling af poly(propylenfumarat) med høj molekylvægt. Fotodissociationsdynamikken af fumarylchlorid blev undersøgt. Det bruges i landbrugskemikalier og farmaceutiske fremstillinger. Anvendes også som mellemprodukt til farvestoffer, tekstilhjælpestoffer og peroxidforbindelser. Det er en syrehalogenid byggesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fumarylchlorid blev anvendt til fremstilling af poly(propylenfumarat) med høj molekylvægt. Fotodissociationsdynamikken af fumarylchlorid blev undersøgt. Det bruges i landbrugskemikalier og farmaceutiske fremstillinger. Anvendes også som mellemprodukt til farvestoffer, tekstilhjælpestoffer og peroxidforbindelser. Det er en syrehalogenid byggesten.
Opløselighed Det reagerer med vand
.
Bemærkninger
Det er fugtfølsomt. Inkompatibel med oxidationsmidler, aktive metaller og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-63-4
Molekylær formel C4H2Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.958
MDL nummer MFCD00000733
InChI nøgle ZLYYJUJDFKGVKB-OWOJBTEDSA-N
Synonym fumaryl chloride, fumaroyl dichloride, fumaroyl chloride, fumarylchlorid, chlorure de fumaryle, fumarylchlorid czech, 2-butenedioyl dichloride, e, 2-butenedioyl dichloride, 2e, dichlorid kyseliny fumarove, fumaryl dichloride
PubChem CID 5325504
IUPAC navn (E)-but-2-endioyldichlorid
SMIL C(=CC(=O)Cl)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fumaryl chloride
Smeltepunkt -2°C
Tæthed 1.413
Kogepunkt 159°C to 161°C
Flammepunkt 73°C (163°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.5
Mængde 25 g
FN nummer UN1780
Beilstein 1721342
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation It reacts with water.
Formel vægt 152.97
Procent renhed 95%