Få mere at vide
Fumarylchlorid, 95%
Artikelnummer. 11491908
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491908 25 g 25g
11401918 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14540.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 627-63-4 | C4H2Cl2O2 | 152,958 g/mol
Fumarylchlorid blev anvendt til fremstilling af poly(propylenfumarat) med høj molekylvægt. Fotodissociationsdynamikken af fumarylchlorid blev undersøgt. Det bruges i landbrugskemikalier og farmaceutiske fremstillinger. Anvendes også som mellemprodukt til farvestoffer, tekstilhjælpestoffer og peroxidforbindelser. Det er en syrehalogenid byggesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fumarylchlorid blev anvendt til fremstilling af poly(propylenfumarat) med høj molekylvægt. Fotodissociationsdynamikken af fumarylchlorid blev undersøgt. Det bruges i landbrugskemikalier og farmaceutiske fremstillinger. Anvendes også som mellemprodukt til farvestoffer, tekstilhjælpestoffer og peroxidforbindelser. Det er en syrehalogenid byggesten.
Opløselighed Det reagerer med vand
.
Bemærkninger
Det er fugtfølsomt. Inkompatibel med oxidationsmidler, aktive metaller og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-63-4
Molekylær formel C4H2Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.958
MDL nummer MFCD00000733
InChI nøgle ZLYYJUJDFKGVKB-OWOJBTEDSA-N
Synonym fumaryl chloride, fumaroyl dichloride, fumaroyl chloride, fumarylchlorid, chlorure de fumaryle, fumarylchlorid czech, 2-butenedioyl dichloride, e, 2-butenedioyl dichloride, 2e, dichlorid kyseliny fumarove, fumaryl dichloride
PubChem CID 5325504
IUPAC navn (E)-but-2-endioyldichlorid
SMIL C(=CC(=O)Cl)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fumaryl chloride
Smeltepunkt -2 °C
Tæthed 1.413
Kogepunkt 159 °C til 161 °C
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.5
Mængde 25 g
FN nummer UN1780
Beilstein 1721342
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Det reagerer med vand.
Formel vægt 152.97
Procent renhed 95%