Få mere at vide
Fumaronitrile, 95%
Artikelnummer. 10295711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10295711 5 g Glasflaske 5g
10397891 25 g Glasflaske 25g
10657294 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10295711 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157400050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 764-42-1 | C4H2N2 | 78.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 764-42-1
Molekylær formel C4H2N2
Molekylvægt (g/mol) 78.06
MDL nummer MFCD00001928
InChI nøgle KYPOHTVBFVELTG-OWOJBTEDSA-N
Synonym fumaronitrile, fumarodinitrile, furmaronitrile, fumaric nitrile, 2-butenedinitrile, e, 2-butenedinitrile, 2e, trans-1,2-dicyanoethylene, trans-1,2-dicyanoethene, 2e-but-2-enedinitrile, e-1,2-dicyanoethylene
PubChem CID 637930
IUPAC navn (E)-but-2-enedinitril
SMIL C(=CC#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fumaronitrile
Smeltepunkt 95.0°C to 98.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 186.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NCCH=CHCN
Mængde 5 g
Beilstein 02, I, 302
Formel vægt 78.06
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller