Få mere at vide
Fumaronitrile, 98+%
Artikelnummer. 11353726
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353726 1 g 1g
11363726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11353726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14911.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 764-42-1 | C4H2N2 | 78.074 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 764-42-1
Molekylær formel C4H2N2
Molekylvægt (g/mol) 78.074
MDL nummer MFCD00001928
InChI nøgle KYPOHTVBFVELTG-OWOJBTEDSA-N
Synonym fumaronitrile, fumarodinitrile, furmaronitrile, fumaric nitrile, 2-butenedinitrile, e, 2-butenedinitrile, 2e, trans-1,2-dicyanoethylene, trans-1,2-dicyanoethene, 2e-but-2-enedinitrile, e-1,2-dicyanoethylene
PubChem CID 637930
IUPAC navn (E)-but-2-enedinitril
SMIL C(=CC#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fumaronitrile
Smeltepunkt 94°C to 99°C
Kogepunkt 186°C
Lugt Recognizable
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 969245
Formel vægt 78.07
Procent renhed ≥98%