Få mere at vide
Fumarsyre, TRC
Artikelnummer. 30003486
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003486 500 mg
17944935 1 g
17974715 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003486 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF500380500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-17-8
Molekylær formel C4 H4 O4
Molekylvægt (g/mol) 116.07
Synonym (E)-Butenedioic Acid, Fumaric Acid, Malic Acid Imp. A (EP), Aspartic Acid Imp. B (EP), Imp. A (EP), 2-Butenedioic acid (E)-, Fumaric acid (8CI), (2E)-But-2-enedioic acid, (E)-2-Butenedioic acid, 2-(E)-Butenedioic acid, 2-Butenedioic acid, (E)-, Allomaleic acid, Bakeshure 451, Bakeshure 470, Boletic acid, FC 33, FC 33 (acid), Lichenic acid, NSC 2752, Petrom, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic acid, trans-2-Butenedioic acid, trans-Butenedioic acid
IUPAC navn (E)-men-2-enedioinsyre
SMIL OC(=O)\C=C\C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fumaric acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Formel vægt 116.011
Procent renhed >95%