missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fumaric Acid tert-Butyl Ester (>90%), TRC

Artikelnummer. 30406516
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406516 25 g
30397899 500 mg
30400619 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406516 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF50039525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 135355-96-3
Molekylær formel C8H12O4
Molekylvægt (g/mol) 172.18
Synonym (2E)-2-Butenedioic Acid Mono(1,1-dimethylethyl) Ester, (E)-4-tert-Butoxy-4-oxobut-2-enoic Acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)\C=C\C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fumaric Acid tert-Butyl Ester
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H12O4/c1-8(2,3)12-7(11)5-4-6(9)10/h4-5H,1-3H3,(H,9,10)/b5-4+
Formel vægt 172.0736
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.