Få mere at vide
Fumaric Acid tert-Butyl Ester (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fumaric Acid tert-Butyl Ester |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O4/c1-8(2,3)12-7(11)5-4-6(9)10/h4-5H,1-3H3,(H,9,10)/b5-4+ |
| Formel vægt | 172.0736 |