Få mere at vide
Fumaric Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15898220
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15898220 100 g -
15808230 1 kg -
15818230 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15898220 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8002690100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-17-8
Tekniske data
Smeltepunkt 287°C
Tæthed 1.64 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 290°C/1013 hPa (sublimed)
MDL nummer MFCD00002700
Mængde 100 g
Synonym Fumaric acid, trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid, Fumaric acid
Molekylvægt (g/mol) 116.07