Få mere at vide
Fumaric Acid Monomethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monomethyl Fumarate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2+ |
| Formel vægt | 130.0266 |