Få mere at vide
Fumaric Acid Monomethyl Ester-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fumaric Acid Monomethyl Ester-d5 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2+/i1D3,2D,3D |