Få mere at vide
Fumaric Acid Monomethyl Ester-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fumaric Acid Monomethyl Ester-d3 |
| CAS | 1616345-41-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C5H3D3O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2E)-2-Butenedioic Acid 1-Methyl Ester-d3, (E)-2-Butenedioic Acid Monomethyl Ester-d3, Fumaric Acid Methyl Ester-d3, Methyl Hydrogen Fumarate-d3, Monomethyl Fumarate-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2+/i1D3 |
| SMIL | OC(/C=C/C(OC([2H])([2H])[2H])=O)=O |
| IUPAC navn | (E)-4-(methoxy-d3)-4-oxobut-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.12 |
| Vis mere |