Få mere at vide
Fumaric Acid Monoethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monoethyl Fumarate |
| CAS | 2459-05-4 |
| Molekylær formel | C6 H8 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2E)-2-Butenedioic acid 1-ethyl ester, 2-Butenedioic acid (2E)-, monoethyl ester (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, monoethyl ester, Fumaric acid, ethyl ester (6CI,7CI), Fumaric acid, monoethyl ester (8CI), (E)-4-Ethoxy-4-oxo-2-butenoic acid, Ethyl hydrogen fumarate, Monoethyl fumarate, Monoethyl fumerate, Monoethyl trans-2-butenedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+ |
| SMIL | CCOC(=O)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC navn | (E)-4-ethoxy-4-oxobut-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.13 |
| Formel vægt | 144.0423 |