Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fumaric acid monoethyl ester |
| Smeltepunkt | 64°C to 69°C |
| Farve | Beige til hvid |
| Kogepunkt | 147°C (16.0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | HO2CCH=CHCO2C2H5 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 02, 741 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Fumaric acid monoethyl ester
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.