Få mere at vide
Fumarsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17913146
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17913146 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17913146 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0460.100250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Fumarsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fumaric acid
CAS 110-17-8
Analyt- eller komponentnavne Fumaric acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (E)-Butenedioic Acid, Fumaric Acid, Malic Acid Imp. A (EP), Aspartic Acid Imp. B (Pharmeuropa), Aspartic Acid Imp. B (EP), Imp. A (EP), (2E)-But-2-enedioic Acid, Asparagine Monohydrate Impurity D, Aspartic Acid Impurity B, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity C, Malic Acid Impurity A, Asparagine Impurity D, Magnesium Aspartate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
SMIL OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (E)-men-2-enedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 116.07
Mængde 250 mg
Formel vægt 116,011 g/mol