Få mere at vide
FumARic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10775521 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10775521 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10775521 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F/2070/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 110-17-8
Smeltepunkt 295°C
Farve White
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C4H4O4
MDL nummer MFCD00002700
Mængde 500 g
Synonym fumaric acid, 2-butenedioic acid, trans-butenedioic acid, allomaleic acid, boletic acid, lichenic acid, tumaric acid, 2e-but-2-enedioic acid, butenedioic acid, trans-2-butenedioic acid
InChI nøgle VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
SMIL OC(=O)\C=C\C(O)=O
IUPAC navn (E)-but-2-enedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 116.07
PubChem CID 444972
ChEBI CHEBI:18012
Formel vægt 116.07g/mol
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fumaric acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.