Få mere at vide
Fumaric Acid-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fumaric Acid-d2 |
| CAS | 24461-32-3 |
| Molekylær formel | C4 D2 H2 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2E)-2-Butenedioic Acid-d2, (2E)-But-2-enedioic Acid-d2, (E)-2-Butenedioic Acid-d2, 2-(E)-Butenedioic Acid-d2, (E)-Butenedioic Acid-d2, Allomaleic Acid-d2, Bakeshure 451-d2, Bakeshure 470-d2, Boletic Acid-d2, FC 33-d2, Lichenic Acid-d2, NSC 2752-d2, Petrom-d2, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid-d2, trans-2-Butenedioic Acid-d2, trans-Butenedioic Acid-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1D,2D |
| SMIL | [2H]\C(=C(\[2H])/C(=O)O)\C(=O)O |
| IUPAC navn | (E)-2,3-dideuteriobut-2-enedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.08 |
| Formel vægt | 118.0235 |