Få mere at vide
Fumarsyre, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fumaric acid |
| Smeltepunkt | 295.0°C to 300.0°C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.6200g/mL |
| Flammepunkt | 230°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | HO2CCH=CHCO2H |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Fumaric acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.