Få mere at vide
Fumarsyre, 99+%
Artikelnummer. 10274720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10274720 1 kg Plastflaske 1kg
10286233 100 g Plastflaske 100g
10744801 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10423025 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10274720 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119750010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00 DKK
    299.65 DKK / 1kg
    Spare 57.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 110-17-8 | C4H4O4 | 116,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-17-8
Molekylær formel C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 116.07
MDL nummer MFCD00002700
InChI nøgle VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Synonym fumaric acid, 2-butenedioic acid, trans-butenedioic acid, allomaleic acid, boletic acid, lichenic acid, tumaric acid, 2e-but-2-enedioic acid, butenedioic acid, trans-2-butenedioic acid
PubChem CID 444972
ChEBI CHEBI:18012
SMIL OC(=O)\C=C\C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fumaric acid
Smeltepunkt 295,0 °C til 300,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.6200g/mL
Flammepunkt 230 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99 + %
Emballage Plastflaske
Lineær formel HO2CCH=CHCO2H
Mængde 1 kg
Beilstein 02, IV, 2202
Fieser 05,319
Merck Index 15, 4316
Specifik vægtfylde 1.62
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 6,3 g/l (25 °C). Andre opløseligheder: 0,72g/100g ether (25 °C) - 1,72g/100g acetone, (30 °C) - 5,76g/100 g 95% alkohol (30 °C), praktisk talt uopløseligt i kloroform, carbontetra, chlorid og benzen
IUPAC navn (2E)-but-2-endisyre
Formel vægt 116.07
Procent renhed 99+%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fumaric acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.