Få mere at vide
Fumarsyre, 99%
Artikelnummer. 11414423
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414423 500 g 500g
11424423 2500 g 2500g
11434423 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414423 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10976.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-17-8 | C4H4O4 | 116,07 g/mol
Fumarsyre bruges som fødevaretilsætningsstof og syreregulator. Det bruges til fremstilling af polyesterharpikser og polyvalente alkoholer. Det bruges også som bejdsemiddel til farvestoffer, malingsadditiver, belægningsadditiver, blødgørere, proceshjælpemidler og specifikt til olieproduktion. Desuden bruges det i tandplejemidler som pletfjerner og til fremstilling af andre kemikalier. Ud over dette bruges det i kolofoniumestere, tørrende olier, trykfarver og smagsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fumarsyre bruges som fødevaretilsætningsstof og syreregulator. Det bruges til fremstilling af polyesterharpikser og polyvalente alkoholer. Det bruges også som bejdsemiddel til farvestoffer, malingsadditiver, belægningsadditiver, blødgørere, proceshjælpemidler og specifikt til olieproduktion. Desuden bruges det i tandplejemidler som pletfjerner og til fremstilling af andre kemikalier. Ud over dette bruges det i kolofoniumestere, tørrende olier, trykfarver og smagsstoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol og koncentreret svovlsyre. Lidt opløseligt i ethylether og acetone. Uopløseligt i chloroform, olivenolie, carbontetrachlorid, xylen, smeltet kamfer, flydende ammoniak og benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, aminer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-17-8
Molekylær formel C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 116.07
MDL nummer MFCD00002700
InChI nøgle VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Synonym fumaric acid, 2-butenedioic acid, trans-butenedioic acid, allomaleic acid, boletic acid, lichenic acid, tumaric acid, 2e-but-2-enedioic acid, butenedioic acid, trans-2-butenedioic acid
PubChem CID 444972
ChEBI CHEBI:18012
IUPAC navn (E)-but-2-endisyre
SMIL OC(=O)\C=C\C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fumaric acid
Smeltepunkt ∼299 °C (sublimering)
Tæthed 1.625
pH 2.1
Flammepunkt 273 °C (523 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
Beilstein 605763
Merck Index 14,4287
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ethanol og koncentreret svovlsyre. Let opløselig i ethylether og acetone. Uopløselig i kloroform, olivenolie, carbontetrachlorid, xylen, smeltet kamfer, flydende ammoniak og benzen.
Formel vægt 116.07
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fumaric acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Fumaric acid