Få mere at vide
Fumarsyre 1000 μg/ml i acetonitril: Vand, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317558
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317558 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317558 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13955500WL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fumaric acid
CAS 110-17-8
Analyt- eller komponentnavne Fumaric acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H4 O4
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (E)-Butenedioic Acid, Fumaric Acid, Malic Acid Imp. A (EP), Aspartic Acid Imp. B (Pharmeuropa), Aspartic Acid Imp. B (EP), Imp. A (EP), (2E)-But-2-enedioic Acid, Asparagine Monohydrate Impurity D, Aspartic Acid Impurity B, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity C, Malic Acid Impurity A, Asparagine Impurity D, Magnesium Aspartate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
SMIL OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (E)-men-2-enedioinsyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril/Vand
Molekylvægt (g/mol) 116.07
Mængde 1 ml
Formel vægt 116,011 g/mol