Få mere at vide
Fumagillol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fumagillol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O4/c1-10(2)5-6-12-15(3,20-12)14-13(18-4)11(17)7-8-16(14)9-19-16/h5,11-14,17H,6-9H2,1-4H3/t11-,12-,13-,14-,15+,16+/m1/s1 |
| Formel vægt | 282.1831 |