Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fulvestrant
Artikelnummer. 16637042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16637042 250 mg -
16617042 1 g -
16627042 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16637042 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465782500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129453-61-8
Molekylær formel C32 H47 F5 O3 S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fulvestrant
Mængde 250 mg
Opløselighed (0,1 g i 10 ml ethanol) Klar opløsning
Formel vægt 606.77
Fysisk form Pulver
Produkttype Reagens
Renhed ≥98,5 % (HPLC)