Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fulvestrant
Artikelnummer. 16617042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16617042 1 g -
16627042 50 mg 50mg
16637042 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16617042 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465780010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129453-61-8
Molekylær formel C32 H47 F5 O3 S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fulvestrant
Mængde 1 g
Opløselighed (0,1 g i 10 ml ethanol) Klar opløsning
Formel vægt 606.77
Fysisk form Pulver
Produkttype Reagens
Renhed ≥98,5 % (HPLC)
InChI nøgle VWUXBMIQPBEWFH-WCCTWKNTSA-N
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@H]2O)[C@H](CCCCCCCCCS(=O)CCCC(F)(F)C(F)(F)F)CC1=CC(O)=CC=C31
IUPAC navn (1S,3aS,3bR,4R,9bS,11aS)-11a-methyl-4-[9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentanesulfinyl)nonyl]-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthrene-1,7-diol
Molekylvægt (g/mol) 606.78