Få mere at vide
Fulvestrant, Mikromol™
Artikelnummer. 18020440
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18020440 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18020440 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3296.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Fulvestrant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fulvestrant
CAS 129453-61-8
Analyt- eller komponentnavne Fulvestrant
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C32 H47 F5 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Faslodex, Fulvestrant, ICI 182780, ZD 182780, ZD 9238, ZM 182780, 7alpha-[9-[(RS)-(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol
InChI formel InChI=1S/C32H47F5O3S/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(38)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-41(40)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,21-22,26-29,38-39H,2-10,13-20H2,1H3/t22-,26-,27+,28+,29-,30+,41?/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@H](CCCCCCCCCS(=O)CCCC(F)(F)C(F)(F)F)Cc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC navn (7R,8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-7-[9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentylsulfinyl)nonyl]-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvægt (g/mol) 606.77
Mængde 100 mg
Formel vægt 606,3166 g/mol