missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fulvestrant 3-Beta-D-Glucuronid, TRC

Artikelnummer. 30180426
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180426 10 mg
30180179 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30180426 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF86251010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 261506-27-8
Molekylær formel C38H55F5O9S
Molekylvægt (g/mol) 782.89
Synonym (7alpha,17beta)-17-Hydroxy-7-[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-trien-3-yl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid;
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@H](CCCCCCCCCS(=O)CCCC(F)(F)C(F)(F)F)Cc4cc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fulvestrant 3-beta-D-Glucuronide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C38H55F5O9S/c1-36-17-15-26-25-12-11-24(51-35-32(47)30(45)31(46)33(52-35)34(48)49)21-23(25)20-22(29(26)27(36)13-14-28(36)44)10-7-5-3-2-4-6-8-18-53(50)19-9-16-37(39,40)38(41,42)43/h11-12,21-22,26-33,35,44-47H,2-10,13-20H2,1H3,(H,48,49)/t22-,26-,27+,28+,29-,30+,31+,32-,33+,35-,36+,53?/m1/s1
Formel vægt 782.3487
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.