Få mere at vide
Fullerenpulver, sublimeret, 99,9+% C{60}
Artikelnummer. 11385027
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385027 1 g 1g
11375027 50 mg 50mg
11305037 250 mg 250mg
11395027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11385027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042008.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 99685-96-8 | C60 | 720,66 g/mol
De optiske absorptionsegenskaber af C60 matcher solspektrum på en måde, der antyder, at C60-baserede film kunne være nyttige til fotovoltaiske applikationer. På grund af sin høje elektroniske affinitet er den en af de mest almindelige elektronacceptorer, der bruges i donor/acceptorbaserede solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99685-96-8
Molekylær formel C60
Molekylvægt (g/mol) 720.66
MDL nummer MFCD00151408
InChI nøgle XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
IUPAC navn (C\{60}-I\{h})[5,6]fulleren
SMIL C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fullerene powder
Navn note Sublimerede
Farve Sort
Tæthed 1.7 g/mL
Kogepunkt 500 °C til 600 °C (sublimation)
Assay Procent Noter C 60
Mængde 1 g
FN nummer UN1325
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløseligt i organiske opløsningsmidler.
Procent renhed ≥99.9%
Fysisk form Pulver