Få mere at vide
Fullerenpulver, sublimeret, 99,9+% C{60}
Beskrivelse
De optiske absorptionsegenskaber af C60 matcher solspektrum på en måde, der antyder, at C60-baserede film kunne være nyttige til fotovoltaiske applikationer. På grund af sin høje elektroniske affinitet er den en af de mest almindelige elektronacceptorer, der bruges i donor/acceptorbaserede solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fullerene powder |
| Navn note | Sublimed |
| Farve | Sort |
| Tæthed | 1.7 g/mL |
| Kogepunkt | 500°C to 600°C (sublimation) |
| Assay Procent Noter | C 60 |
| Mængde | 50 mg |
| FN nummer | UN1325 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in organic solvents. |
| Procent renhed | ≥99.9% |
| Vis mere |